Print…
Phenoxyacetic anhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Phenoxyacetic anhydride
P0111-25G P0111-250G
TCIAP0111-25GEA 113 EUR
TCIAP0111-25G TCIAP0111-250G
Phenoxyacetic anhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Phenoxyacetic anhydride
Fórmula: C₁₆H₁₄O₅
Número MDL : MFCD00059681
Número CAS: 14316-61-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6c46965d8a1797c37596bfdb5d34cbccd456dc1&vid=c6c46965d8a1797c37596bfdb5d34cbccd456dc1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Anilin Method) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency