Print…
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,13-Diamino-4,7,10-trioxatridecane, 3,3'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))bis(propan-1-amine)
D1571-25ML D1571-500ML D1571-100ML
TCIAD1571-25MLEA 17 EUR
TCIAD1571-25ML TCIAD1571-500ML TCIAD1571-100ML
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine
Fórmula: C₁₀H₂₄N₂O₃
Peso Molecular: 220.3092 g/mol
Ponto de ebulição: 151°C
Ponto de Inflamação: 166°C
Número MDL : MFCD00059850
Número CAS: 4246-51-9
EINECS: 224-207-2
UN: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e9bd840960b10e8fd002c56c9cfa4ece35bf51f&vid=8e9bd840960b10e8fd002c56c9cfa4ece35bf51f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %