Print…
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1,13-Diamino-4,7,10-trioxatridecane, 3,3'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))bis(propan-1-amine)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
369519-100G 369519-500G
SIAL369519-100GEA 90.4 EUR
SIAL369519-100G SIAL369519-500G
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine, Sigma-Aldrich®
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine
Fórmula: C₁₀H₂₄N₂O₃
Peso Molecular: 220.3092 g/mol
Número MDL : MFCD00059850
Número CAS: 4246-51-9
EINECS: 224-207-2