Iodoacetic anhydride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
284262-1G
284262-250MG
SIAL284262-1GEA
366
EUR
SIAL284262-1G
SIAL284262-250MG
Iodoacetic anhydride, Sigma-Aldrich®
Iodoacetic anhydride
Fórmula:
C₄H₄I₂O₃ |
Número MDL :
MFCD00001080 Número CAS: 54907-61-8 UN: 3261 ADR: 8 II |