Print…
Iodoacetic anhydride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
307592500 307590010
ACRO307592500EA 61.1 EUR
ACRO307592500 ACRO307590010
Iodoacetic anhydride 97%
Iodoacetic anhydride
Fórmula: C₄H₄I₂O₃
Ponto de Fusão: 43…49 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001080
Número CAS: 54907-61-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 49 °C
Titration by coupling ≥96.0 %