Print…
N-(2-Hydroxyethyl)iminodiacetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0489-25G H0489-5G
TCIAH0489-25GEA 96 EUR
TCIAH0489-25G TCIAH0489-5G
N-(2-Hydroxyethyl)iminodiacetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
N-(2-Hydroxyethyl)iminodiacetic acid
Fórmula: C₆H₁₁NO₅
Número MDL : MFCD00004293
Número CAS: 93-62-9
EINECS: 202-263-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71fa185e49b5ac3d85594be43cabd77833272073&vid=71fa185e49b5ac3d85594be43cabd77833272073&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency