Print…
N-Methyliminodiacetic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L02589.06 L02589.14
L02589.06EA 51.1 EUR
L02589.06 L02589.14
N-Methyliminodiacetic acid 99%
N-Methyliminodiacetic acid
Purity: 99% CAS No.: 4408-64-4 Molecular Formula: C5H9NO4 Formula Weight: 147.13 Melting Point: ca 220° dec. Beilstein Reference: 1765449
Fórmula: C₅H₉NO₄
Ponto de Fusão: ∼ 220 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004284
Número CAS: 4408-64-4
EINECS: 224-557-6