N-Phenylglycine potassium salt ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
P0179-25G
P0179-500G
TCIAP0179-25GEA
53
EUR
TCIAP0179-25G
TCIAP0179-500G
N-Phenylglycine potassium salt ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-Phenylglycine potassium salt
Fórmula:
C₈H₈KNO₂ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00058994 Número CAS: 19525-59-8 EINECS: 243-133-1 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |