Print…
N-Phenylglycine ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Anilinoacetic acid, 2-(Phenylamino)acetic acid
P0180-25G P0180-100G
TCIAP0180-25GEA 48 EUR
TCIAP0180-25G TCIAP0180-100G
N-Phenylglycine ≥97.0% (por análise titulométrica)
N-Phenylglycine
Fórmula: C₈H₉NO₂
Peso Molecular: 151.17 g/mol
Número MDL : MFCD00014009
Número CAS: 103-01-5
EINECS: 203-070-2
Merck Index: 14,07292
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526621d9c3df57dc0b2a597af4f06e3e214d7dac&vid=526621d9c3df57dc0b2a597af4f06e3e214d7dac&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency