Print…
N-Phenylglycine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-Anilinoacetic acid, 2-(Phenylamino)acetic acid
A14182.09 A14182.18
A14182.09EA 47.2 EUR
A14182.09 A14182.18
N-Phenylglycine ≥97%
N-Phenylglycine
Purity: 97% CAS No.: 103-01-5 Molecular Formula: (C6H5)NHCH2CO2H Formula Weight: 151.17 Melting Point: 117-119° Beilstein Reference: 509838 Merck Reference: 14,7292 MDL No.: MFCD00014009
Fórmula: C₈H₉NO₂
Peso Molecular: 151.17 g/mol
Ponto de Fusão: 117…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014009
Número CAS: 103-01-5
EINECS: 203-070-2