Print…
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: H-Gly-OH·HCl, Glycine hydrochloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
G2879-100G G2879-1KG G2879-500G
SIALG2879-100GEA 133 EUR
SIALG2879-100G SIALG2879-1KG SIALG2879-500G
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl), Sigma-Aldrich®
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl)
Fórmula: C₂H₆ClNO₂
Número MDL : MFCD00012872
Número CAS: 6000-43-7
EINECS: 227-841-8