Print…
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl) ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: H-Gly-OH·HCl, Glycine hydrochloride
A12162.22 A12162.36
A12162.22EA 61.7 EUR
A12162.22 A12162.36
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl) ≥98%
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl)
Purity: 98% CAS No.: 6000-43-7 Molecular Formula: H2NCH2CO2H.HCl Formula Weight: 111.53 Odour: Odourless Melting Point: 175-178° Beilstein Reference: 3909617 Merck Reference: 14,4491 MDL No.: MFCD00012872
Fórmula: C₂H₆ClNO₂
Peso Molecular: 111.53 g/mol
Ponto de Fusão: 175…178 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012872
Número CAS: 6000-43-7
EINECS: 227-841-8