Print…
D-(-)-Diisopropyl tartrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
227803-10G 227803-50G
SIAL227803-10GEA 53.3 EUR
SIAL227803-10G SIAL227803-50G
D-(-)-Diisopropyl tartrate, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Diisopropyl tartrate
Fórmula: C₁₀H₁₈O₆
Número MDL : MFCD00008876
Número CAS: 62961-64-2
EINECS: 263-771-4