Print…
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Boc-Gly-OH
B1185-25G B1185-5G
TCIAB1185-25GEA 42 EUR
TCIAB1185-25G TCIAB1185-5G
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) ≥98.0% (por análise titulométrica)
N-Boc-glycine (boc-gly-OH)
Fórmula: C₇H₁₃NO₄
Peso Molecular: 175.2 g/mol
Número MDL : MFCD00002690
Número CAS: 4530-20-5
EINECS: 224-864-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6bd5ff254d24a7aed78b531a1512e186ea8eb24f&vid=6bd5ff254d24a7aed78b531a1512e186ea8eb24f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 90.0 deg-C