Print…
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Boc-Gly-OH
A11579.06 A11579.14 A11579.22
A11579.06EA 30.2 EUR
A11579.06 A11579.14 A11579.22
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) ≥98%
N-Boc-glycine (boc-gly-OH)
Purity: 98+% CAS No.: 4530-20-5 Molecular Formula: (CH3)3COCONHCH2CO2H Formula Weight: 175.18 Melting Point: 87-90° Beilstein Reference: 1101514
Fórmula: C₇H₁₃NO₄
Peso Molecular: 175.2 g/mol
Ponto de Fusão: 87…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002690
Número CAS: 4530-20-5
EINECS: 224-864-5