Print…
(+)-Menthyl chloroformate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (1S,2R,5S)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl carbonochloridate, (1S)-(+)-Menthyl chloroformate
M1221-25ML M1221-5ML
TCIAM1221-25MLEA 153 EUR
TCIAM1221-25ML TCIAM1221-5ML
(+)-Menthyl chloroformate ≥97.0% (por análise titulométrica)
(+)-Menthyl chloroformate
Fórmula: C₁₁H₁₉ClO₂
Peso Molecular: 218.720 g/mol
Ponto de Inflamação: 70°C
Número MDL : MFCD00134483
Número CAS: 7635-54-3
UN: 3277
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26ac42bcc168643601725c5969a787713e41a1fa&vid=26ac42bcc168643601725c5969a787713e41a1fa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +70.0 to +80.0 deg (neat)