Print…
(+)-Menthyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (1S,2R,5S)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl carbonochloridate, (1S)-(+)-Menthyl chloroformate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
378712-25ML 378712-5ML
SIAL378712-25MLEA 356 EUR
SIAL378712-25ML SIAL378712-5ML
(+)-Menthyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
(+)-Menthyl chloroformate
Fórmula: C₁₁H₁₉ClO₂
Peso Molecular: 218.720 g/mol
Número MDL : MFCD00134483
Número CAS: 7635-54-3
UN: 3277
ADR: 6.1 II