Print…
(-)-Menthyl chloroformate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (1R)-(-)-Menthyl chloroformate, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl carbonochloridate
M0990-25ML M0990-5ML
TCIAM0990-25MLEA 140 EUR
TCIAM0990-25ML TCIAM0990-5ML
(-)-Menthyl chloroformate ≥97.0% (por análise titulométrica)
(-)-Menthyl chloroformate
Fórmula: C₁₁H₁₉ClO₂
Peso Molecular: 218.73 g/mol
Ponto de Inflamação: 70°C
Número MDL : MFCD00009694
Número CAS: 14602-86-9
UN: 3277
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4220662488c73e367056448b05adc1f3da0c738&vid=b4220662488c73e367056448b05adc1f3da0c738&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -75.0 to -80.0 deg (neat)