Print…
Isopropyl chloroformate ∼30% ∼2 mol/L em tolueno
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Chloroformic acid Isopropyl ester
I0768-100G I0768-500G
TCIAI0768-100GEA 31 EUR
TCIAI0768-100G TCIAI0768-500G
Isopropyl chloroformate ∼30% ∼2 mol/L em tolueno
Isopropyl chloroformate
Fórmula: C₄H₇ClO₂
Ponto de Inflamação: 6°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00075068
Número CAS: 108-23-6
EINECS: 203-563-2
UN: 3286
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af9e8ea47256e4a6dd48b0c08c0d510bfd378005&vid=c33883f7500699370b51aac2516623d1ba01c8f8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Argentmetric titration) 30.0 to 35.0 w/w%