Print…
Hidreto de alumínio e lítio 1 mol/l em éter dietílico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Aluminium lithium hydride, Lithium tetrahydridoaluminate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
212792-100ML 212792-800ML
SIAL212792-100MLEA 115 EUR
SIAL212792-100ML SIAL212792-800ML
Hidreto de alumínio e lítio 1 mol/l em éter dietílico, Sigma-Aldrich®
Hidreto de alumínio e lítio
Fórmula: H₄AlLi
Peso Molecular: 37.95 g/mol
Ponto de Fusão: 125
Número MDL : MFCD00011075
Número CAS: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
UN: 1411
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,00348