Indium(III) isopropoxide 5% (w/v) em 2-propanol , 99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
44562.AC
44562.AE
44562.ACEA
143
EUR
44562.AC
44562.AE
Indium(III) isopropoxide 5% (w/v) em 2-propanol , 99% (baseado em metais)
Indium(III) isopropoxide
Purity: 99+%
CAS No.: 38218-24-5
Molecular Formula: C9H21InO3
Formula Weight: 292.08
Flash Point: 12°(54°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.78
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Boiling Point: 82°
UN No.: 1219
MDL No.: MFCD00210318
Fórmula:
C₉H₂₁InO₃ Ponto de ebulição: 82 °C Densidade: 0,78 Ponto de Inflamação: 12 °C (54 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00210318 Número CAS: 38218-24-5 UN: 1219 ADR: 3,II |