Print…
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Ethylhexyl 4-(dimethylamino)benzoate
D1871-25ML D1871-100ML
TCIAD1871-25MLEA 19 EUR
TCIAD1871-25ML TCIAD1871-100ML
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate
Fórmula: C₁₇H₂₇NO₂
Peso Molecular: 277.40 g/mol
Ponto de Inflamação: 208°C
Número MDL : MFCD00017526
Número CAS: 21245-02-3
EINECS: 244-289-3
Merck Index: 14,03232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7fdb45057c78a90b005876a0c2ca8d4f465f1388&vid=7fdb45057c78a90b005876a0c2ca8d4f465f1388&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %