2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Ethylhexyl 4-(dimethylamino)benzoate
H54136.AE
H54136.AP
H54136.AEEA
67.4
EUR
H54136.AE
H54136.AP
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate 99%
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate
Purity: 99%
CAS No.: 21245-02-3
Molecular Formula: C17H27NO2
Formula Weight: 277.40
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5420
Boiling Point: 325°
Merck Reference: 14,3232
MDL No.: MFCD00017526
Fórmula:
C₁₇H₂₇NO₂ Peso Molecular: 277.40 g/mol Ponto de ebulição: 325 °C Densidade: 0.995 Ponto de Inflamação: 113 °C (235 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00017526 Número CAS: 21245-02-3 EINECS: 244-289-3 |