Print…
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Formyl-4-methoxybenzeneboronic acid
L17850.03 L17850.06
L17850.03EA 29.8 EUR
L17850.03 L17850.06
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 121124-97-8 Molecular Formula: C8H9BO4 Formula Weight: 179.97 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 7423998
Fórmula: C₈H₉BO₄
Peso Molecular: 179.97 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 240 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093661
Número CAS: 121124-97-8