Print…
Cyclopentadienyltitanium trichloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1994-1G C1994-5G
TCIAC1994-1GEA 46 EUR
TCIAC1994-1G TCIAC1994-5G
Cyclopentadienyltitanium trichloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Cyclopentadienyltitanium trichloride
Fórmula: C₅Cl₃Ti
Número MDL : MFCD00003724
Número CAS: 1270-98-0
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28af89522e0195d3fc2d4712e6eb2429c34dfa6c&vid=28af89522e0195d3fc2d4712e6eb2429c34dfa6c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %