Print…
Cyclopentadienyltitanium trichloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
234834-1G 234834-5G
SIAL234834-1GEA 72.5 EUR
SIAL234834-1G SIAL234834-5G
Cyclopentadienyltitanium trichloride, Sigma-Aldrich®
Cyclopentadienyltitanium trichloride
Fórmula: C₅Cl₃Ti
Número MDL : MFCD00003724
Número CAS: 1270-98-0
UN: 3261
ADR: 8,II