4,6-Dimethoxysalicylaldehyde ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Hydroxy-4,6-dimethoxybenzaldehyde, 4,6-Dimethoxy-2-hydroxybenzaldehyde
D4165-5G
D4165-1G
TCIAD4165-5GEA
214
EUR
TCIAD4165-5G
TCIAD4165-1G
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde
Fórmula:
C₉H₁₀O₄ Ponto de ebulição: 131°C |
Número MDL :
MFCD00003328 Número CAS: 708-76-9 EINECS: 211-904-1 |
|
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 69.0 to 73.0 deg-C |