Isolamento do ADN genómico a partir de tecidos, kit para extração de ADN de tecidos E-Z 96®
Fornecedor: OMEGA BIO-TEK
D1196-01
D1196-00
D1196-01EA
1080
EUR
D1196-01
D1196-00
Isolamento do ADN genómico a partir de tecidos, kit para extração de ADN de tecidos E-Z 96®
Reagentes de ácidos nucleicos
Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Ao adaptar as placas de 96 poços à tecnologia HiBind®, o kit para extração de DNA de tecidos E-Z 96® disponibiliza um método de débito elevado para purificar o DNA genómico a partir de sangue total, zaragatoas bucais, cauda de ratinho, cauda de rato, tecidos e células, e tecidos animais num formato de placa de 96 poços. O DNA purificado é adequado para a maioria das aplicações a jusante tais como PCR, digestão por enzimas de restrição e técnicas de hibridação.
- Isolamento do ADN a partir de 96 amostras em menos de 1 hora
- Purificação de ADN reprodutível a partir de uma variedade de amostras
- Não requer extrações de fenol/clorofórmio
- ADN purificado adequado para a maioria das aplicações a jusante