Print…
VWR® Fatos-macaco, SMS
Fornecedor: VWR Collection
113-8225EA 398 EUR
113-8225 113-8226 113-8227 113-8228 113-8229 113-8230 113-8588
VWR® Fatos-macaco, SMS
Roupas Descartáveis
Esses macacões duráveis e antiestáticos são feitos de SMS macio e respirável, um tecido fiado com uma construção trilaminada exclusiva, que oferece alta resistência à tração e tenacidade, além de fornecer uma barreira a fluidos e partículas.
  • Capuz elástico
  • fechamento com zíper e aba
  • Punhos, tornozelos e cintura elásticos, polegar deixam
  • Costuras serrilhadas (método de costura)
  • Baixo desempenho de fiapos
Esses fatos-macaco podem ser usados em aplicações médicas, industriais, laboratoriais, eletrônicas e farmacêuticas. Adequado para uso em Ambientes Críticos (IEST-RP-CC003.3 – Nível I) e salas limpas ISO Classe 5 + 6.
Peso: 60 g/m²
EN 340, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 (Type 5), EN 13982-1:2004+A1:2010 (Type 6), EN 1073-2:2002; Cat. III
Certificações: EN 340, EN 1149-5, EN 13034+A1 (Tipo 5), EN 13982-1+A1 (Tipo 6), EN 1073-2; Cat. III