Print…
Specimen containers, with captive hinged cap, Azlon®
Fornecedor: SciLabware
BGG306 BGG308 BGG312
216-1348EA 42.6 EUR
216-1348 216-1349 216-1351
Specimen containers, with captive hinged cap, Azlon®
Recipientes de amostras Recipientes, uso geral
LDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Lightweight and unbreakable in normal use
  • Can withstand temperatures up to 80 °C
Containers with captive hinged cap suitable for many applications.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904