Print…
Isolamento do ADN genómico a partir de plantas, kit para extração de ADN vegetal SP E.Z.N.A.®
Fornecedor: OMEGA BIO-TEK
D5511-02 D5511-01 D5511-00
D5511-02EA 830 EUR
D5511-02 D5511-01 D5511-00
Isolamento do ADN genómico a partir de plantas, kit para extração de ADN vegetal SP E.Z.N.A.®
Reagentes de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
O kit para extração de DNA vegetal SP E.Z.N.A.® foi especialmente concebido para o isolamento rápido e fiável de DNA celular total de alta qualidade a partir de uma grande variedade de espécies vegetais. É possível processar até 100 mg de amostras frescas ou 30 mg de amostras secas em menos de 40 minutos. O DNA purificado é adequado para a maioria das aplicações a jusante, incluindo PCR, digestões de restrição e técnicas de hibridação.
  • Purificação rápida do isolamento do ADN pronto a usar em menos de 40 minutos
  • Método normalizado para resultados fiáveis a partir de uma variedade de amostras
  • Sem extrações orgânicas
  • ADN purificado adequado para a maioria das aplicações