Print…
VWR®, Termómetros digitais calibráveis ultraprecisos
Fornecedor: VWR Collection
620-1932EA 333 EUR
620-1932 620-2652 620-2664
VWR®, Termómetros digitais calibráveis ultraprecisos
Termómetros Termómetros Digitais
Estes termómetros prontos a usar com sonda foram concebidos para a gestão da qualidade da temperatura com uma precisão elevada. Podem ser utilizados em aplicações gerais de medição de ar, gás, líquidos e sólidos (dependendo do tipo de sondas). São indicados para o uso em empresas farmacêuticas e de biotecnologia (produção e laboratórios, na indústria alimentar) laticínios, peixe, carne, cuidados de saúde (bancos de sangue, institutos governamentais e ambiente).
  • Indicador de aviso de pilha fraca
  • Calibrável: entrada de coeficiente angular e coeficiente linear
  • Memória mínima/máxima e função de retenção „HOLD“
  • Vasta seleção de sondas: PT 100 (620-1932) e tipo K, J, N, S, T (620-2652, 620-2664)
  • Variação térmica de 0,002 °C/K, ou seja, precisão de 0,06 °C a 37 °C
Fornecimento: Fornecido com uma pilha de nove volts, um certificado de calibração e um estojo de transporte.