Print…
Luvas resistentes a produtos químicos, uvex profastrong NF33
Fornecedor: UVEX
6012201 6012202 6012204 6012203
112-4560EA 6.5 EUR
112-4560 112-4561 112-4563 112-4562
Luvas resistentes a produtos químicos, uvex profastrong NF33
Luvas
Estas luvas de borracha de nitrilo, com forro de algodão, proporcionam uma elevada resistência a óleos, massas lubrificantes, ácidos e solventes.
  • Resistente à abrasão
  • Boa aderência, mesmo em partes molhadas
  • Ajuste anatómico
  • Boa destreza
São ideais para utilização na indústria de produtos químicos, automóvel, gráfica e alimentar. Também são adequadas para aplicações laboratoriais.
Certificações: EN 388:2016 (4101X), EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOT)
Aprovados para contacto com produtos alimentares