Print…
VWR® Q Path® NovaBrush®, Escovas citológicas endo e exocervicais
Fornecedor: VWR Collection
720-2066EA 236 EUR
720-2066 720-2069 720-2067 720-2068 720-2070 720-2071
VWR® Q Path® NovaBrush®, Escovas citológicas endo e exocervicais
Escovilhões
As Q Path® NovaBrush® são escovas descartáveis desenvolvidas para células endo e exocervicais. A forma da cabeça das Q Path NovaBrush® 1 torna-as adequadas exclusivamente para amostragem endocervical sem risco de trauma para o paciente. A pega rosa é fixa (não amovível) e é adequada para a técnica Papanicolau convencional e citologia em meio líquido. As Q Path NovaBrush® 2 e 3 permitem amostragem simultânea exo e endocervical. Estas possuem uma forma redonda rosa ou verde (amovível) de amostragem ergonómica. A Q Path NovaBrush® 2 e 3 são recomendada para citologia em meios líquidos.
  • Não amovível (rosa) e amovível (verde)
  • Sem metal, sem nylon, sem resina, 100% de plástico
  • Adequado para amostras exo ou endocervicais, exceto para Q Path NovaBrush® 1 (endocervical)
A forma da cabeça da Q Path NovaBrush® 3 é especialmente adequada para a colheita de células endocervicais em casos de estenose do canal cervical. É composta por uma pega verde e uma pega branca amovível da escova, bastando pressionar para a frente.
A pega verde foi concebida para proporcionar uma excelente rotação, a fim de permitir a colheita de uma amostra de excelente qualidade. Cinco voltas são suficientes para colher a amostra. A cabeça da escova é feita de fibras de vários comprimentos para assegurar uma colheita perfeita e simultânea de células endo e ectocervicais.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904