Print…
o-Cresolphthalein 20 g/l ethanol_70, VOLUSOL®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: 3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
84599.180EA 41.3 EUR
84599.180 84599.260
o-Cresolphthalein 20 g/l ethanol_70, VOLUSOL®
o-Cresolphthalein
Uma alternativa para Fenolftaleína em solução.
Fórmula: C₂₂H₁₈O₄
Peso Molecular: 346.39 g/mol
Densidade: 0.886 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005912
Número CAS: 596-27-0
EINECS: 209-881-8
UN: 1170
ADR: 3 III
Encomendar
Transition range pH 8.2 - 9.8 Passes test