Meio de montagem anidro, Neo-Mount®
Fornecedor: Merck
Meios de montagem sem água, como Neo-Mount®, devem ser usados para montagem permanente e armazenamento de longo prazo de amostras. As lâminas processadas em laboratórios de patologia precisam ser armazenadas por até 10 anos, pelo que os resultados da coloração precisam ser estáveis e o esmaecimento não é aceitável. O Neo-Mount®, meio de montagem anidro para microscopia, é um meio de montagem de cor extremamente estável para microscopia, que é produzido com solventes à base de misturas de hidrocarbonetos alifáticos. Ele contém um substituto livre de aromáticos para o xileno, portanto, o Neo-Mount® precisa ser combinado exclusivamente com o Neo-Clear®. O xileno deve ser evitado na etapa de montagem, pois fará com que as lâminas fiquem turvas e com listras. Além disso, colocando as lâminas desidratadas em papel de filtro por aprox. 1 minuto antes da montagem, qualquer excesso de Neo-Clear® deve ser contornado, pois podem surgir bolhas de ar sob a lamínula. A mesma pré-condição também deve ser atendida ao montar amostras usando máquinas de lamínulas; nesta área, o Neo-Clear® pode ser eliminado de forma mais eficiente incubando as lâminas por 1 minuto em um suporte de lâminas vazio.
- Formulação menos perigosa do que a dos meios à base de solventes aromáticos
- Desenvolvido e produzido em conformidade com os requisitos regulamentares (normas DIN ISO)
- Adequado para todas as colorações convencionais
- Pode ser usado quer em sistemas automatizados ou colorações manuais
- Índice de refração (20ºC) 1,417-1,465; viscosidade (20ºC) 250-350 mPas; fluorência <250 ppb
Preparative capacity (500 ml): 2500 slides.