Print…
Meio de montagem, Entellan® new
Fornecedor: Merck
1.07961.0100 1.07961.0500 1.00869.0500
1.07961.0100EA 45.7 EUR
1.07961.0100 1.07961.0500 1.00869.0500
Meio de montagem, Entellan® new
Corantes Microscopy and staining reagents
Entellan® new é um novo meio de montagem para lamelas e foi especialmente concebido para equipamentos automatizados que funcionem com lamelas. A sua viscosidade é entre 250 e 600 mPas, a referência 1,00869 tem um intervalo de viscosidade pequeno. Este pequeno intervalo melhora e acelera a aplicação, uma vez que nem o fluxo do conta-gotas ou o volume têm de ser repostos após a primeira utilização.
  • Fácil aplicação
  • Pequeno intervalo de viscosidade, 500-600 mPas (1,00869)
  • Frascos de vidro