Print…
VWR®, Agitadores magnéticos, conjuntos em caixas
Fornecedor: VWR Collection
442-0513EA 42.6 EUR
442-0513 442-0514 442-0515 442-0516 442-0517 442-0518 442-0519 442-0520 442-0521 442-0522
VWR®, Agitadores magnéticos, conjuntos em caixas
Agitadores magnéticos e suspensos Barras magnéticas de agitação
Conjunto octaédrico 1, 12 barras agitadoras octogonais magnéticas, revestidas a PTFE, com anel central, numa prática caixa transparente. O conjunto inclui 2 agitadores com cada uma das seguintes dimensões (Cר (mm)): 13×8, 15×8, 25×10, 38×10, 51×10 e 64×10.
Conjunto com o feitio de uma cruz, Barras agitadoras magnéticas, com o feitio de uma cruz, revestidas a PTFE. Conjunto de 5. O conjunto inclui 1 agitador com cada uma das seguintes dimensões (Cר (mm)): 10×10, 20×20, 25×25, 30×30 e 38×38.
Conjunto Oval 1, 12 barras agitadoras ovais magnéticas, revestidas a PTFE, com anel central, numa prática caixa transparente. O conjunto inclui 2 agitadores com cada uma das seguintes dimensões (Cר (mm)): 10×5, 15×6, 25×10, 30×10 e 35×13. O conjunto também inclui 1 agitador com cada uma das seguintes dimensões (Cר (mm)): 50×17 e 70×27.
Conjunto Oval 2, 13 barras agitadoras ovais magnéticas, revestidas a PTFE, numa prática caixa transparente. O conjunto inclui 2 agitadores com cada uma das seguintes dimensões (Cר (mm)): 20×10, 25×12, 30×16, 35×16, 40×20 e 50×20. O conjunto também inclui 1 agitador com as seguintes dimensões, Cר (mm): 70×20.
Conjunto colorido micro, 12 barras agitadoras magnéticas coloridas micro, revestidas a PTFE, numa prática caixa transparente. O conjunto inclui1 agitador de cada cor (azul/vermelho/amarelo) com as seguintes dimensões, Cר (mm): 8×1,5, 5×2, 7×2 e 10×3.
Conjunto colorido padrão, 24 barras agitadoras octogonais magnéticas coloridas, revestidas a PTFE, com anel central, numa prática caixa transparente. O conjunto inclui1 agitador de cada cor (azul/vermelho/amarelo) com as seguintes dimensões, Cר (mm): 13×3, 13×8, 15×8, 22×8, 25×8, 38×8, 51×8 e 75×13.
Conjunto Polygon 1, 18 barras agitadoras cilíndricas magnéticas, revestidas a PTFE, numa prática caixa transparente. O conjunto inclui 2 agitadores com cada uma das seguintes dimensões (Cר (mm)):10×6, 15×6, 20×7, 25×8, 30×8, 40×8, 50×8, 60×10, 80×10.
Conjunto Polygon 2, 18 barras agitadoras cilíndricas magnéticas, revestidas a PTFE, numa prática caixa transparente. O conjunto inclui 2 agitadores com cada uma das seguintes dimensões (Cר (mm)): 10×6, 15×4,5, 20×6, 25×6, 30×6, 40×8, 50×8, 60×10 e 70×10.
Conjunto Mix 1, 22 barras agitadoras magnéticas cilíndricas, revestidas a PTFE, das quais 16 com anel oscilante amovível, numa prática caixa transparente. O conjunto inclui 2 agitadores com cada uma das seguintes dimensões (Cר (mm)): 13×8, 13×10, 20×8, 25×8, 25×10, 38×8, 42×10, 51×8 e 51×10. O conjunto também inclui 1 agitador com cada uma das seguintes dimensões (Cר (mm)): 32×8, 32×10, 38×10 e 45×8.
Conjunto Mix 2, Revestidas a PTFE. Conjunto de 14 barras agitadoras magnéticas, das quais 4 micro e 10 octogonais, com anel central, numa prática caixa transparente. O conjunto inclui 2 agitadores, de dimensões diferentes, a saber: (Cר, mm): 7×2, 10×3, 13×8,15×8, 25×10, 38×10 e 51×10.