Print…
VWR® Q Path® MacroStar VI, Cassetes
Fornecedor: VWR Collection
720-2176EA 155 EUR
720-2176 720-2177 720-2178 720-2179 720-2180 720-2181 720-2182 720-2174 720-2175
VWR® Q Path® MacroStar VI, Cassetes
Cassetes histológicas Cassetes para Biópsia
Polímero acetal. Adequado para armazenar e identificar amostras de tecido em procedimentos de processamento, inclusão e seccionamento. Resistente a todos os solventes histológicos habitualmente utilizados. Cassetes com tampa soldada, fornecidas em dispensadores para 500 cassetes. Embalado em três caixas de 500 cassetes.
  • Com ângulo de 30°
  • Campo para inscrição na parte da frente e em ambos os lados
  • Cassetes com saliências, o que facilita a abertura após a impregnação