Print…
VWR® Q Path® MacroStar II, Cassetes, em mangas
Fornecedor: VWR Collection
720-2052EA 457 EUR
720-2052 720-2054 720-2055 720-2056 720-2057 720-2058 720-2051 720-2053 720-2050
VWR® Q Path® MacroStar II, Cassetes, em mangas
Cassetes histológicas Cassetes para Biópsia
Polímero acetal. Adequado para armazenar e identificar amostras de tecido em procedimentos de processamento, incorporação e corte. Resistente a todos os solventes histológicos comumente usados. Cassetes em luvas pré-cheias para impressoras de cassetes Thermo e RA Lamb. 50 dispensadores com 80 cassetes e 2×2000 tampas.
  • Grande abertura para filtração de fluidos
  • Dobradiça e tampa separada
  • Com ângulo de escrita de 45 °