Print…
VWR® VOS 40 digital & VOS 60 control, Agitadores suspensos electrónicos
Fornecedor: VWR Collection
441-0304EA 980 EUR
441-0304 441-0302 441-0303 441-0305 441-0306 441-0307
VWR® VOS 40 digital & VOS 60 control, Agitadores suspensos electrónicos
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores suspensos
Agitadores de laboratório ideais para tarefas de agitação para quantidades de até 25 L (VOS 40 digital) ou para tarefas intensivas de agitação até 40 L (VOS 60 control). Devido à tecnologia controlada por microprocessador a velocidade é ajustada automaticamente na gama de velocidade de 0/30 a 2000 min⁻¹.
  • Display digital de velocidade
  • Velocidade infinitamente regulável
  • Veios agitadores ajustáveis em altura
  • Proteção contra sobrecarga e as unidades podem ser operadas por períodos curtos em condições de sobrecarga
  • Indicação do código de erro
Os circuitos de segurança instalados asseguram interrupção automática em condições de sobrecarga e anti-bloqueio. É mantida uma comparação contínua da velocidade do eixo em relação à velocidade desejada e as variações são ajustadas automaticamente. Isto garante uma velocidade constante mesmo com mudanças de viscosidades da amostra. Os agitadores ocupam pouco espaço e possuem um funcionamento silencioso.
O modelo VOS 60 control possui um controlador removível sem fios e display TFT digital. Equipado com RS232 e uma interface USB para controlar e registar todos os parâmetros. Um display de tendência de torque integrado permite a medição das mudanças de viscosidade.
Funções programáveis
Medição de temperatura integrada
Operação por intervalos, temporizador e função de bloqueio
Circuito de segurança ajustável
Certificações: Classe de proteção IP de acordo com a norma DIN EN 60529: IP 40
Informações de encomenda: Fornecido sem acessórios, uma ampla gama de acessórios estão disponíveis para encomendar separadamente.