Print…
VWR® USC, Banhos de limpeza por ultrassons
Fornecedor: VWR Collection
142-0087EA 1320 EUR
142-0087 142-0090 142-0094
VWR® USC, Banhos de limpeza por ultrassons
Banhos de ultra-sons
A limpeza por ultrassons tem sido um dos métodos mais eficientes para a eliminação de resíduos (contaminantes) de peças com geometria complexa tais como barbatanas, cortes inferiores, orifícios, furos embutidos, etc.
  • Conversor ultrassónico PZT de elevado desempenho com tecnologia de cerâmica
  • Distribuição homogénea dos ultrassons na cuba de limpeza
  • Menor emissão de ruído através de frequência mais elevada
  • Aquecimento robusto com proteção integrada contra funcionamento em seco
  • Termóstato ajustável até 80 °C
  • Material e revestimento da cuba em aço inoxidável
A propriedade física da implosão de bolhas de vácuo faz com que se formem minúsculas bolhas no líquido de limpeza, as quais geram até 1000 bares e 5000 °C quando as forças implodem e penetram em todas as pequenas cavidades. Combinado com um produto químico (agente de limpeza) preparado para o tipo de contaminação e material a ser limpo, é possível, através da cavitação que se forma na peça a ser limpa sem qualquer trabalho manual adicional, remover rapidamente os resíduos como carbono do óleo, incrustações, massa lubrificante, óleos, oxidação, tintas, pó, ferrugem, cal, etc., de uma forma que proteja o material e que não deixe quaisquer resíduos.
Banho de ultrassons USC T: Com temporizador digital de 1 a 99 minutos em incrementos de 1 minuto.
Banho de ultrassons USC TH:
Possui um temporizador digital e um aquecedor da cuba, infinitamente variável até 80 °C, para auxiliar o efeito de limpeza. Para monitorizar o aquecedor, existe um display LED amarelo que se acende e que se apaga novamente quando a temperatura definida é alcançada.
Banho de ultrassons USC THD e THD/HF (alta frequência): Com teclado digital para garantir a regulação e o funcionamento corretos. As características especiais da gama D são:
Definição de tempo digital de 1 a 99 minutos ou som contínuo
Display digital da temperatura ajustável até 80 °C
O aquecedor está equipado com uma proteção contra funcionamento em seco
Saída de ultrassons ajustável em nove níveis de 10 a 100%
Estabilização da saída definida, independentemente do nível e temperatura
Som duplo de meia-onda com função 'sweep'
Função de desgaseificação para homogeneizar o fluido da cuba
Fornecimento: Delivery includes bath, power cord, suitable adapters and manual. Tank covers and baskets have to be ordered separately.
Atenção: Please note that models USC 900, 1200, 1700, 2100 and 2600 are equipped with a stainless steel valve to easily drain the bath.