Print…
Microscópios de zoom estéreo, SMZ-171
Fornecedor: MOTIC
1100200600766 1100200600751 1100200600754 1100200600758 1100200600761 1100200600762
630-1807EA 1392 EUR
630-1807 630-2024 630-2025 630-2026 630-2027 630-2028
Microscópios de zoom estéreo, SMZ-171
Microscópios
O sistema modular SMZ-171 fornece a possibilidade de criar um microscópio escolhendo a cabeça, um apoio e um suporte.
  • Sistema ótico Greenough
  • Distância de trablho de 110 mm
  • Iluminação transmitida com refletor basculante
O desempenho ótico (máx. 460 lp/mm) combinado com a linha de acessórios torna a gama SMZ-171 ideal para aplicações exigentes, tanto para tarefas de rotina e como de investigação. Fornece imagens 3-D nítidas e sem distorção para preparações biológicas e médicas, inspeções e controlo de qualidade a nível industrial.
Informações de encomenda: Luzes cirulares em LED disponíveis para imagens sem sombras.
Fornecimento: SMZ-171-BP and -TP models include black and white stage plates and dust cover. SMZ-171-BLED and -TLED models include black, white and frosted stage plates and dust cover.