VWR Chemicals, Ingredientes de base para meios desidratados
Fornecedor: VWR Chemicals
Os ingredientes usados para preparar meios de cultura são muito importantes porque, em última instância, os resultados dependem da qualidade destes compostos. As matérias-primas devem ser armazenadas a 10 - 30 °C, exceto indicação em contrário, nos seus recipientes fechados num ambiente seco.
- Os ingredientes são especificamente selecionados para assegurar resultados reproduzíveis e consistentes