Print…
VWR® Traceable®, Termómetros de congelador e frigorífico ultra precisos
Fornecedor: VWR Collection
620-1976EA 223 EUR
620-1976 620-1977 620-1978 620-1979
VWR® Traceable®, Termómetros de congelador e frigorífico ultra precisos
Termómetros Termómetros Digitais
Estes termómetros de alta precisão fornecem uma escolha entre diferentes sondas. O frasco isola mudanças rápidas de temperatura quando a porta é aberta. A sonda de aço inoxidável (Ø×L: 3,2×300 mm) com 3 metros de cabo é impermeável e adequada para líquidos, ar/gases e semi sólidos, com suporte ajustável e fita VELCRO®.
  • Valores máximos/mínimos das últimas 24 horas (a cada hora) e dos últimos 7 ou 30 dias (a cada dia)
  • Tecla de data e hora que mostra o tempo e data exatas para todas as leituras mínimas e máximas
  • Alarme configurável em incrementos de 0,1º e sinaliza quando a temperatura aumenta acima/diminui abaixo de um determinado ponto
Escolha entre quatro sondas de platina com cabo em PTFE.
Calibration points:
620-1976 and 620-1977: −40 °C; 0 °C e 50 °C
620-1978: −80 °C; 0 °C; 50 °C e 190 °C
620-1979: −80 °C; −40 °C e 0 °C
Certificações: Calibração em conformidade com a ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 e 9001, acreditada pela A2LA assegura a rastreabilidade de acordo com padrões definidos pelo NIST.
Fornecimento: fornecido com duas pilhas AA, sonda PT, cabo, suporte de bancada, suporte de parede e certificado de calibração Traceable® com número de série.
Atenção: Note: For longer-lasting performance of the cable, please insert the probe and cable through a freezer port. If sealing the door on the cable, please provide extra slack so that the cable is not pulled every time the door is opened and closed.