Print…
Amostrador de ar VWR®, SAS Super Pinocchio II para gases comprimidos
Fornecedor: VWR Collection
710-0950EA 4580 EUR
710-0950 710-0949 710-0955 710-0951
Amostrador de ar VWR®, SAS Super Pinocchio II para gases comprimidos
Amostradores Amostradores de ar
O SAS Super Pinocchio II é um amostrador de impacto microbiano para testar a qualidade microbiológica do ar comprimido e dos gases usados em salas limpas. Uma fonte de ar comprimido é ligada ao sistema do Pinocchio Super II e o medidor de fluxo é regulado para obter a taxa de fluxo necessária.
  • Totalmente transportável
  • Para placas de contacto (Rodac) de 55 mm ou caixas de Petri padrão de 90 mm
  • O período de amostragem é temporizado para se obter o volume total da amostra necessário
Certificações: Documentação IQ, OQ e PQ disponível.
Fornecimento: Unidade autónoma constituída por ligações, medidor do fluxo de ar, manómetro, torneira, cabeça de funil completa com caixa de chapa.