VWR® Media Supplements for Dehydrated Culture Media
Fornecedor: VWR Chemicals
992830ZFEA
16.4
EUR
992830ZF
301950ZK
84729.0001
84730.0001
84732.0001
84722.0001
84734.0001
84742.0001
84743.0001
84744.0001
84745.0001
84746.0001
84733.0001
84725.0001
84726.0001
84727.0001
84728.0001
84731.0001
84724.0001
84723.0001
84720.0001
84721.0001
84747.0001
928580NL
928610NL
900010ZK
85861.0001
85860.0001
928570NL
85886.0001
85884.0001
928880NL
VWR® Media Supplements for Dehydrated Culture Media
Meios de cultura
Suplementos e Aditivos para Microbiologia
O isolamento de microrganismos freqüentemente requer o uso de suplementos específicos. Os suplementos apresentados aqui estão disponíveis em frascos e frascos, e o meio de cultura correspondente para usar com eles está indicado na tabela abaixo. Normalmente, cada frasco é usado para suplementar 500 ml de mídia, a menos que indicado de outra forma (informações completas disponíveis nas folhas de especificações disponíveis mediante solicitação).
- Freeze-dried