Print…
VWR®, Termoagitador, Cooling Thermal Shake Touch
Fornecedor: VWR Collection
460-0196EA 3670 EUR
460-0196 460-0197 460-0198 460-0199 460-0200 460-0201
VWR®, Termoagitador, Cooling Thermal Shake Touch
Blocos de aquecimento Bloco de aquecimento com agitação/refrigeração
Termoagitador com refrigeração, concebido para aplicações que requerem resultados consistentes e precisos. Com capacidades de aquecimento, refrigeração e agitação, a unidade de perfil baixo utiliza blocos intercambiáveis para acomodar uma grande variedade de tubos e microplacas. O ecrã tátil LCD permite uma ajuste mais rápido da temperatura, da velocidade e do tempo, fatores que podem ser visualizados em simultâneo. O display dispõe de tópicos de ajuda no ecrã com dicas operacionais. O ecrã tátil é com as luvas de borracha utilizadas nos laboratórios.compatível.
  • O ecrã tátil LCD a cores fácil de usar de 4,3" permite ao utilizador guardar e monitorizar visualmente o progresso através da barra de estado em tempo real para cinco programas definidos pelo utilizador, cada um com cinco passos individuais
  • Adequado para um aquecimento rápido, refrigeração e agitação de alta velocidade, e possui ainda uma funcionalidade de modo pulsado, ideal para aplicações de vórtice rápido
  • Temporizador com alarme sonoro de 1 min a 99 h e 59 min, a função de aquecimento desliga-se automaticamente se a unidade reconhecer um problema interno
  • A porta USB pode transferir informações para uma unidade flash para registo de dados, armazenamento do programa e atualizações de software
As funcionalidades de controlo do programa permitem uma operação programada pelo utilizador para uma utilização automática e memória para cinco programas separados de 5 passos. A funcionalidade de taxa de rampa de temperatura ajustável define em separado as taxas de aquecimento e arrefecimento em incrementos de 0,5 °C/min. Modo de calibração de ponto simples para máxima exatidão da temperatura, o procedimento de calibração de ponto simples permite ao utilizador calibrar até 6 temperaturas definidas diferentes. Construído a partir de um polímero de alta qualidade resistente a produtos químicos e ao calor, para que a caixa se mantenha fria ao toque em todas as temperaturas normais de funcionamento. A função de limitação da temperatura máxima assegura que a temperatura não excederá os limites definidos pelo utilizador, permitindo o controlo das amostras termicamente sensíveis. Um aviso de superfície quente acende-se quando a temperatura atinge os 40 °C e mantém-se acesa até que a temperatura da unidade desça abaixo dos 40 °C.
A eletrónica avançada da unidade e os sensores térmicos duplos permitem definições de temperatura precisas e fiáveis em toda a faixa de funcionamento de 5 a 35 °C (máximo de 80% de humidade relativa, sem condensação). As aplicações incluem culturas de células, ADN, ARN, hibridação e estudos de proteínas.
Informações de encomenda: Fornecido sem blocos, os blocos têm de ser pedidos à parte. Tenha presente que os blocos Eppendorf Thermomixer R® são compatíveis com o Cooling Thermal Shake Touch da VWR®. Os modelos com certificado rastreável de acordo com os padrões NIST estão também disponíveis, este inclui calibração rastreável a NIST de 3 pontos. O certificado Traceable de rastreabilidade individual inclui dados de medição de calibração reais e de incerteza. O laboratório de calibração está em conformidade com as normas ISO/IEC 17025.
Atenção: ** Microtube blocks include a removable rack and cover.