Print…
VWR®, Toalhetes para salas limpas, 100% Poliéster
Fornecedor: VWR Collection
115-0660EA 23.6 EUR
115-0660 115-0661
VWR®, Toalhetes para salas limpas, 100% Poliéster
Toalhetes Toalhetes para salas limpas Seco
Estes toalhetes são feitos de poliéster em filamento contínuo de qualidade virgem a 100%.
  • Free from silicone, amides and DOP contamination
  • Extremely low particle and fibre levels
  • Laser cut edges
Concebidos para a limpeza de superfícies e controlo de derrames em ambientes de salas limpas ISO de classe 3 ou superior, estes toalhetes duráveis resistem à libertação de fibras e à abrasão em utilização rigorosa, mesmo durante a limpeza de superfícies ásperas.
Suitable for use in Class 1, ISO 3 environments.
Cor: branco