Print…
VWR®, Tubos de ensaio sem rebordo
Fornecedor: VWR Collection
216-1044EA 243 EUR
216-1044 216-1167 216-1046 216-1163 216-1164 216-1165 212-0668 216-2213 212-0727 212-0728 212-0729
VWR®, Tubos de ensaio sem rebordo
Tubos Tubos para ensaio
De poliestireno (PS) transparente ou de polipropileno (PP) translúcido.
Tubos universais com fundo redondo, para uma grande variedade de aplicações.